Learn More
3’N-Benzyl Biotin, TRC
Codice prodotto. 30011360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011360 50 mg 50mg
30005226 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011360 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB23303050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57229-92-2
Formula molecolare C17 H22 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 334.43
Sinonimo (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-3-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, 5-[(3aS,4S,6aR)-1-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
IUPAC Name 5-[(3aS,4S,6aR)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N(Cc3ccccc3)[C@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico 3'N-Benzyl Biotin
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)18-17(22)19(16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Peso formulazione 334.1351