Learn More
3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine, 97%
Codice prodotto. 11946461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11946461 5 g 5g
11936461 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444060050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 943722-24-5 | C11H15BrN2O2 | 287.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 943722-24-5
Formula molecolare C11H15BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 287.16
InChI Key VZPOHASZICQBDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-n-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methylcarbamate, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, 3-bromo-5-tert-butoxycarbonyl amino methyl pyridine, 3-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-boc-amino methyl pyridine, 5-bromo-3-n-tert-butyl carbamatomethylpyridine, 3-aminomethyl-5-bromopyridine, 3-boc protected
PubChem CID 46739290
IUPAC Name tert-butyl N-[(5-bromopyridin-3-yl)methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC(=CN=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine
Punto di fusione 84.5°C to 86°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 287.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(N-BOC-Aminomethyl)-5-bromopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.