Learn More
3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30006173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006173 1 g 1g
30136576 5 g 5g
30136613 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006173 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3258761G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625120-81-2
Formula molecolare C9 H19 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 209.71
Sinonimo β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), Ibanic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. A (EP)
IUPAC Name 3-[methyl(pentyl)amino]propanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Peso formulazione 209.1183
Percent Purity >95%