Learn More
3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H |
| Peso formulazione | 209.1183 |
| Percent Purity | >95% |