Learn More
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES), Mikromol™
Codice prodotto. 30049580
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 30049580
Marca: Mikromol MM0334.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
CAS 4432-31-9
Nomi componenti o analita 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid (MES)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H13 N O4 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-(N-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, MES
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.24
Quantità 500 mg
Peso formulazione 195.0565 g/mol