Learn More
3’-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin, TRC
Codice prodotto. 30008667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008667 50 mg 50mg
17973215 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008667 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44085050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 612069-27-9
Formula molecolare C36 H68 N2 O12
Molecular Weight (g/mol) 720.93
Sinonimo 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 11-[(3-amino-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(3-Amino-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, Aminoazithromycin A, N',N'-Di(desmethyl)azithromycin, 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin, 3'-(N,N-Didemethyl)azithromycin, Aminoazithromycin
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-amino-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-N,N-Di(desmethyl) Azithromycin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H68N2O12/c1-13-25-36(10,44)29(40)22(6)38(11)17-18(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)24(37)14-19(3)46-33)20(4)28(21(5)32(42)48-25)49-26-16-35(9,45-12)30(41)23(7)47-26/h18-31,33,39-41,43-44H,13-17,37H2,1-12H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
Peso formulazione 720.4772
Percent Purity >95%