Learn More
3-n-Propylidenephthalide, (E)+(Z), 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 11420923
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11420923 25 g 25g
11430923 100 g 100g
11428720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11420923 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13319.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17369-59-4
Formula molecolare C11H10O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00051813,MFCD00051813
InChI Key NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Sinonimo 3-propylidenephthalide, 3-propylidene-1 3h-isobenzofuranone, unii-0vb6659n9s, propylidenephthalide, propylidene phthalide, 3e-3-propylidene-2-benzofuran-1-one, 3-propylidene phthalide, phthalide, 3-propylidene 6ci,8ci, 3e-3-propylidene-2-benzofuran-1 3h-one, fema no. 2952
PubChem CID 6259976
SMILES CC\C=C1/OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifications
Materiale o nome chimico 3-n-Propylidenephthalide
Nota nome (E)+(Z)
Densità 1.129
Punti di ebollizione 101°C to 103°C (0.01 mmHg)
Punto d'infiammabilità 144°C (291°F)
Indice di rifrazione 1.587
Quantità 25 g
Beilstein 4486
IUPAC Name (3E)-3-propylidene-2-benzofuran-1-one
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 96%