Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Adjustment Tool
Codice prodotto. 30689609 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Pipette Adjustment Tool
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
30689609 Pipette Adjustment Tool pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30689609 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3102690000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Use the adjustment tool to change factory or temporary settings in Eppendorf Research 3 neo pipettes.
  • Adjusts factory or temporary settings on Eppendorf Research™ plus and 3 neo pipettes
  • Essential for precise calibration and performance optimization
  • Original Eppendorf spare part ensures compatibility and reliability
  • Ideal replacement if the tool from original packaging is misplaced
  • Includes 3 Neo Adjustment Tools per set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Pipette Adjustment Tool
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3 Neo
Quantità 1 Pk.