Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes Ejector Sleeve
Codice prodotto. 30689612 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
30689612 2.5 μL Pezzo
30689602 10 μL Pezzo
30689642 20 μL Pezzo
30689641 100 μL Pezzo
30689679 200 μL Pezzo
30689739 300 μL Pezzo
30689697 1000 μL Pezzo
30689618 2 mL Pezzo
30689728 5 mL Pezzo
30689682 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 30689612 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3102630000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
  • Ejector sleeves allow for easy and efficient tip ejection
  • These original Eppendorf spare parts are designed to replace the ejector sleeves of Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
  • Available in various color code with ejection carrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Ejector Sleeve
Volume (sistema metrico) 2.5 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette Tips
Quantità 1 Pk.