Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes Locking Ring
Codice prodotto. 30689631 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Locking Clip
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
30689631 Locking Clip pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30689631 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3102637000
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Use to deactivate the spring-loaded tip cone feature in Eppendorf single-channel pipettes
  • Designed for Eppendorf single-channel pipettes
  • Ideal when using third-party pipette tips
  • Helps deactivate the spring-loaded tip cone feature
  • Ensures secure tip attachment and accurate pipetting
  • Includes 3 Neo Single Channel Pipettes Locking Rings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Locking Clip
Da utilizzare con (apparecchiatura) Research plus, Reference 2 Single - Channel Pipettes
Quantità 1 Pk.