Learn More
Eppendorf™ Research 3 Neo Temporary Adjustment Cover
Codice prodotto. 30689692 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
30689692 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30689692 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3102603000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Cover for temporary adjustment for Eppendorf Research™ 3 neo
  • Temporary Adjustment Cover made from durable Polypropylene
  • Designed for secure pipette adjustments
  • Fits Eppendorf Research™ pipettes with 3 Neo configuration for precise alignment and protection
  • Provides a dust-resistant and chemical-safe barrier during calibration or maintenance
  • Lightweight and easy to install or remove without damaging the instrument
  • Supplied as 1 pack, ideal for laboratory use and pipette longevity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Polypropylene
Tipo Protective Cover
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipettes with 3 Neo
Quantità 1 Pk.