Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazole, 96%
Codice prodotto. 11337016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337016 5 g 5g
11327016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06845.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24807-55-4 | C2H2N4O2 | 114.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24807-55-4
Formula molecolare C2H2N4O2
Molecular Weight (g/mol) 114.064
Numero MDL MFCD00009749
InChI Key KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
PubChem CID 90614
IUPAC Name 5-nitro-1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-1,2,4-triazole
Punto di fusione ∽215°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 607167
Peso formulazione 114.06
Percent Purity 96%