Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazole, TRC
Codice prodotto. 30240856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30240856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30240856 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN58500025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-1,2,4-triazole
CAS 24807-55-4
Formula molecolare C2 H2 N4 O2
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-3-1-4-5-2/h1H,(H,3,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
IUPAC Name 3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Molecular Weight (g/mol) 114.06
Peso formulazione 114.0178