Learn More
3-Nitro-1-pyrenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitro-1-pyrenol |
| CAS | 86674-49-9 |
| Formula molecolare | C16H9NO3 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | 1-Hydroxy-3-nitropyrene, 1-Nitro-3-hydroxypyrene, 1-Nitropyren-3-ol, 3-Hydroxy-1-nitropyrene |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-13(17(19)20)11-6-4-9-2-1-3-10-5-7-12(14)16(11)15(9)10/h1-8,18H |
| SMILES | Oc1cc(c2ccc3cccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3-nitropyren-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 263.25 |
| Peso formulazione | 263.0582 |