Learn More
3-Nitro-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15284884
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
26621-44-3
C3H3N3O2
113.08
MFCD00159621,MFCD00238787
MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
123419
5-nitro-1H-pyrazole
[O-][N+](=O)C1=CC=NN1
26621-44-3
C3H3N3O2
113.08
MFCD00159621,MFCD00238787
MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
123419
5-nitro-1H-pyrazole
[O-][N+](=O)C1=CC=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Nitro-1H-pyrazole
Punto di fusione 173.0°C to 175.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 113.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Nitro-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.