Learn More
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11453877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453877 25 g 25g
11443877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18316.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 328-80-3 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-80-3
Formula molecolare C8H4F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 235.118
Numero MDL MFCD00024509
InChI Key ODCLHXGXGFBBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-nitro-5 trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4544, acmc-1cr4t, rarechem al bo 1012
PubChem CID 616602
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 127°C to 132°C
Quantità 25 g
Beilstein 2284651
Peso formulazione 235.12
Percent Purity 97%