Learn More
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11302099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302099 1 g 1g
15473387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302099 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26113.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 349-57-5 | Molecular Formula: C7H4F3NO3 | Molecular Weight: 207.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-57-5
Formula molecolare C7H4F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.11
Numero MDL MFCD04973779
InChI Key JDIAMHNYAPDMRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-5-nitrophenol, phenol, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4155, acmc-1cjq4, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenol, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2756251
IUPAC Name 3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
SMILES OC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione 89°C to 92°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.11
Percent Purity 98%