Learn More
3-Nitro-L-tyrosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495566
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16495566 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113248
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
3-Nitro-L-tyrosine is a biomarker of nitrogen free radical species modified proteins in systemic autoimmunogenic conditions.
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-L-tyrosine
CAS 621-44-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10N2O5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : 5 mg/mL (22.11 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C)
SMILES N[C@@H](CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C=C1)O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 226.19
Peso formulazione 226.19
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only