Learn More
3-Nitro-L-tyrosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitro-L-tyrosine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 226.059 |
| Shipping Condition | Room Temperature |