missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitro-L-tyrosine, TRC

Codice prodotto. 17959984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
25mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17959984 25 mg 25mg
17907534 5 g 5g
17957254 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17959984 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN59700025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 621-44-3
Formula molecolare C9 H10 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 226.19
Sinonimo L-Tyrosine, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-L-tyrosine (ACI), Tyrosine, 3-nitro-, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate, Nitrotyrosine, NSC 37413
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico 3-Nitro-L-tyrosine
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Quantità 25 mg
Peso formulazione 226.059
Shipping Condition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.