Learn More
3-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15414196
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 15414196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58382.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873985-57-0
Formula molecolare C12H9N3O6S
Molecular Weight (g/mol) 323.279
Numero MDL MFCD00682821
InChI Key ODFYBQONMXQKNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-n-2-nitrophenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 19203773
IUPAC Name 3-nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
Quantità 500 mg
Beilstein 3457418
Peso formulazione 323.28
Percent Purity 97%