Learn More
3-Nitro-o-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 15493207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493207 25 g 25g
15473207 1 g 1g
15483207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15493207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20201.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3694-52-8
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.141
Numero MDL MFCD00007722
InChI Key IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
IUPAC Name 3-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-o-phenylenediamine
Punto di fusione 157°C to 162°C
Quantità 25 g
Beilstein 909344
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%