Learn More
3-Nitro-o-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10205821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10205821 5 g Bottiglia in vetro 5g
10061771 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10205821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330850050
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3694-52-8
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007722
InChI Key IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
IUPAC Name 3-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitro-o-phenylenediamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157.0°C to 161.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 13, I, 10
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Needle-like Crystals