Learn More
3'-Nitroacetanilide, 98+%
Codice prodotto. 11499557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499557 5 g 5g
11409567 25 g 25g
11419567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22062.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122-28-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-28-1
Formula molecolare C8H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 180.163
Numero MDL MFCD00017015
InChI Key KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-3-nitrophenyl acetamide, 3'-nitroacetanilide, m-nitroacetanilide, 3-nitroacetanilide, acetamide, n-3-nitrophenyl, n-acetyl-m-nitroaniline, 3-nitro-n-acetylaniline, acetanilide, 3'-nitro, unii-qgh8s22nbp, qgh8s22nbp
PubChem CID 31206
IUPAC Name N-(3-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Nitroacetanilide
Punto di fusione 151°C to 153°C
Quantità 5 g
Beilstein 2211961
Indice di Merck 14,6581
Peso formulazione 180.16
Percent Purity ≥98%