Learn More
3'-Nitroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30180427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180427 100 g 100g
30179788 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30180427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN491440100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-89-1
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Sinonimo (3-Nitrophenyl) Methyl Ketone, 1-(3-Nitrophenyl)-1-ethanone, 1-(3-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-nitrobenzene, 3-Acetylnitrobenzene, 3'-Nitroacetophenone, Methyl 3-Nitrophenyl Ketone, NSC 5511, m-Acetylnitrobenzene;m-Nitroacetophenone
IUPAC Name 1-(3-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Nitroacetophenone
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Peso formulazione 165.0426