Learn More
3-Nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 10459630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10459630 100 g Bottiglia in vetro 100g
10635372 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10459630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128361000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-09-2
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007782
InChI Key XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC Name 3-nitroaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitroaniline
Nota nome 99+%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 114.0°C
Colore Orange to Yellow
Punti di ebollizione 306.0°C
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4NH2
Quantità 100 g
Beilstein 12, 698
Indice di Merck 15, 6668
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.25g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,methanol and ethanol,1 g soluble in 20 mL alcohol,1 g soluble in 18 mL ether,1 g soluble in 11.5 mL methanol
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.