Learn More
3-Nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11453344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453344 100 g 100g
11463344 500 g 500g
11473344 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453344 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10629.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Nitroaniline is commonly used as a raw material for dyes. It is also used as a chemical intermediate for azo coupling component 17 and the dyes disperse yellow 5 and acid blue 29. The chemical is changed to other substances (dyestuffs and m-nitrophenol) during the dyeing process.
Solubility
It is soluble in water 0.1 g/100 ml (20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from acids, acid chlorides, acid anhydrides, chloroformates, strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-09-2
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007782
InChI Key XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC Name 3-nitroaniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitroaniline
Punto di fusione 112°C to 114°C
Densità 0.901
Punti di ebollizione 306°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1661
Beilstein 636962
Indice di Merck 14,6582
Informazioni di solubilità It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitroaniline