Learn More
3-Nitroaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitroaniline |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2 |
| Peso formulazione | 138.0429 |