Learn More
3-Nitrobenzaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172166
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
99-61-6
C7H5NO3
151.12
MFCD00007249
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
7449
3-nitrobenzaldehyde
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
99-61-6
C7H5NO3
151.12
MFCD00007249
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
7449
3-nitrobenzaldehyde
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzaldehyde
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 59.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Punti di ebollizione 285.0°C to 290.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4CHO
Quantità 100 g
Beilstein 07, 250
Indice di Merck 14, 6587
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroformm and ether
Peso formulazione 151.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.