Learn More
3-Nitrobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10123660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123660 100 g Plastic bottle 100g
10051440 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128411000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-61-6
Formula molecolare C7H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Numero MDL MFCD00007249
InChI Key ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC Name 3-nitrobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzaldehyde
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 59.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Punti di ebollizione 285.0°C to 290.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4CHO
Quantità 100 g
Beilstein 07, 250
Indice di Merck 14, 6587
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroformm and ether
Peso formulazione 151.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.