Learn More
3-Nitrobenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30134181
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134181 5 g 5g
30137233 10 g 10g
30009522 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134181 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4921355G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-61-6
Formula molecolare C7 H5 N O3
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Sinonimo Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
IUPAC Name 3-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzaldehyde
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Peso formulazione 151.0269