Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 60.0°C to 65.0°C |
| Colore | Beige to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | SO2ClC6H4NO2 |
| Vedi altri risultati |