Learn More
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 98%
Descrizione
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is employed as a biochemical for proteomics research. It is also used in the preparation of: acyl-2-aminobenzimidazole analogs and 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine.
Solubility
Hydrolyzes slowly in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents, active metals and bases. Keep the container tightly closed in a cool, dry place.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride |
| Punto di fusione | 59°C to 63°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3261 |
| Beilstein | 746542 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Hydrolyzes slowly in water. |
| Peso formulazione | 221.62 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride