Learn More
3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10743823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10743823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03534DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol
CAS 126318-27-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H5NO4
Numero MDL MFCD00114881
Quantità 1 g
Sinonimo 3-nitrobenzo b furan-5-ol, 5-benzofuranol,3-nitro, acmc-20e4do, 3-nitro-5-benzofuranol, 3-nitrobenzofuran-5-ol, 3-nitro-5-hydroxybenzofuran, 5-hydroxy-3-nitrobenzo b furan, 5-hydroxy-3-nitro-1-benzofuran
InChI Key ZQPBTBWGCWHIGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CO2)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-nitro-1-benzofuran-5-ol
Molecular Weight (g/mol) 179.131
PubChem CID 2797494
Peso formulazione 179.13
Percent Purity 97%