Learn More
3-Nitrobenzotrifluoride, 97%
Codice prodotto. 11312306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11312306 25 g 25g
11322306 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05948.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-46-4
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.109
Numero MDL MFCD00007260
InChI Key WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
PubChem CID 7386
IUPAC Name 1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione -5°C
Punti di ebollizione 201°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN2306
Beilstein 2051362
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Nitrobenzotrifluoride