Learn More
3-Nitrobenzotrifluoride, 97%
Codice prodotto. 11322306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322306 100 g 100g
11312306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05948.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-46-4
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.109
Numero MDL MFCD00007260
InChI Key WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
PubChem CID 7386
IUPAC Name 1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione -5°C
Densità 1.435
Punti di ebollizione 201°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 100 g
Numero UN UN2306
Beilstein 2051362
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 97%