Learn More
3-Nitrobenzotrifluoride, Mikromol™
Codice prodotto. 30051235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051235 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051235 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0161.10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Nitrobenzotrifluoride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzotrifluoride
CAS 98-46-4
Nomi componenti o analita 3-Nitrobenzotrifluoride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 F3 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-Nitrobenzotrifluoride
InChI Formula InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Quantità 100 mg
Peso formulazione 191.0194 g/mol