Learn More
3-Nitrobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10512751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10512751 100 g Bottiglia in vetro 100g
10327810 5 g Bottiglia in vetro 5g
10153490 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10512751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155841000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-90-4
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.57
Numero MDL MFCD00007247
InChI Key NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
PubChem CID 8495
IUPAC Name 3-nitrobenzoyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 35.0°C
Colore Brown
Densità 1.4200g/mL
Punti di ebollizione 275.0°C to 278.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCl
Quantità 100 g
Beilstein 09, 381
Gravità specifica 1.42
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.