Learn More
3-Nitrobenzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30474908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49361510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Formula molecolare C7H4ClNO3
Quantità 10 mg
Sinonimo m-Nitrobenzoyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC Name 3-nitrobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Peso formulazione 184.988