Learn More
3-Nitrobenzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30468225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468225 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4936151MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Formula molecolare C7H4ClNO3
Quantità 1 mg
Sinonimo m-Nitrobenzoyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC Name 3-nitrobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Peso formulazione 184.988