Learn More
3-Nitrobenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11417297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417297 100 g 100g
11407297 25 g 25g
11427297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11417297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15040.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-25-0
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
Numero MDL MFCD00007273
InChI Key CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
IUPAC Name (3-nitrophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzyl alcohol
Punto di fusione 29°C to 33°C
Densità 1.3
Punti di ebollizione 175°C to 180°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5755
Quantità 100 g
Beilstein 2044769
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%