Learn More
3-Nitrobenzyl alcohol, 99%
Descrizione
3-Nitrobenzyl alcohol is the best substrate for cytosolic alcohol dehydrogenase. 3-Nitrobenzyl alcohol was employed as matrix during fast-atom bombardment mass spectrometry. It was used in isolation of palmitylated peptide fragment from bovine rhodopsin and its characterization by mass spectrometry. It has been used as a liquid matrix for fast atom bombardment[1] and matrix-assisted laser desorption ionization. In electrospray ionization 3-NBA is doped into low surface tension spray solvents to increase analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrobenzyl alcohol |
| Punto di fusione | 29°C to 33°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.300 g/mL |
| Punti di ebollizione | 175°C to 180°C (3 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Indice di rifrazione | 1.573 |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 2044769 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Nitrobenzyl alcohol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzyl alcohol