Learn More
3-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10229930 25 g Bottiglia in vetro 25g
10177460 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10229930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404900250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 619-23-8
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007272
InChI Key APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 41°C to 46°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH2Cl
Quantità 25 g
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid