Learn More
3-Nitrobenzylamine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10752611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752611 5 g Bottiglia in vetro 5g
10347700 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10752611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26177-43-5 | C7H8N2O2·HCl | 188.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26177-43-5
Formula molecolare C7H8N2O2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 188.62
Numero MDL MFCD00012858
InChI Key DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
IUPAC Name (3-nitrophenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 226°C to 231°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH2NH2·HCl
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1076
Peso formulazione 188.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrobenzylamine hydrochloride