Learn More
3-Nitrophenol, 98+%
Codice prodotto. 11418196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418196 10 g 10g
11428196 50 g 50g
11438196 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15312.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
Solubility
Soluble in water (30 mg/ml), ether, alcohol, acetone, and ethanol (700 mg/ml).
Notes
Store in a tightly closed container. Keep from contact with oxidizing materials. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 554-84-7
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00007240
InChI Key RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC Name 3-nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrophenol
Punto di fusione 93°C to 98°C
Densità 1.49
Punti di ebollizione 194°C (70 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN1663
Beilstein 1907946
Indice di Merck 14,6619
Informazioni di solubilità Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml).
Peso formulazione 139.11
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Nitrophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Nitrophenol