Learn More
3-Nitrophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrophenol |
| CAS | 554-84-7 |
| Formula molecolare | C6 H5 N O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Phenol','3-nitro-, Phenol','m-nitro- (8CI), 3-Nitrophenol, 1-Hydroxy-3-nitrobenzene, 3-Hydroxynitrobenzene, NSC 1551, m-Hydroxynitrobenzene, m-Nitrophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3-nitrophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.11 |
| Peso formulazione | 139.0269 |