Learn More
3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate, TRC
Codice prodotto. 30473511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473511 100 mg -
30464457 10 g 10g
30468003 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30473511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN503470100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1346242-31-6
Formula molecolare C10 H12 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 224.21
Sinonimo Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
IUPAC Name (3-nitrophenyl) N-ethyl-N-methylcarbamate
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 224.0797