Learn More
3-Nitrophenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11488746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488746 25 g 25g
11478746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16920.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3320-87-4 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3320-87-4
Formula molecolare C7H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 164.12
Numero MDL MFCD00007220
InChI Key GFFGYTMCNVMFAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrophenyl isocyanate, m-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-nitro, 3-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, m-nitrophenyl ester, 3-nitrobenzenisocyanate, m-nitrophenylisocyanate, 3-nitropheny isocyanate, pubchem15729, acmc-1ckin
PubChem CID 76835
IUPAC Name 1-isocyanato-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3-Nitrophenyl isocyanate
Punto di fusione 51°C to 53°C
Punti di ebollizione 130°C to 131°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 164.12
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.