Learn More
3-Nitrophenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30467383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5031051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Nitrophenylboronic Acid
CAS 13331-27-6
Formula molecolare C6H6BNO4
Quantità 1 g
Sinonimo (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (3-nitrophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.93
Peso formulazione 167.039