Learn More
3-Nitrophenylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Nitrophenylboronic Acid |
| CAS | 13331-27-6 |
| Formula molecolare | C6H6BNO4 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (3-Nitrophenyl)boronic Acid, B-(3-Nitrophenyl)boronic Acid, 3-Nitrobenzeneboronic Acid, 3-Nitrophenylboronic Acid, NSC 401539, NSC 59739, m-Nitrobenzeneboronic Acid, m-Nitrophenylboronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | (3-nitrophenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.93 |
| Peso formulazione | 167.039 |